Få mere at vide
Brannan Forkalibreret håndholdt digitalt testtermometer
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til 200 °C
Beskrivelse
- Termometer med høj nøjagtighed leveres med sporbart kalibreringscertifikat
- Kalibreringspunkter 0 °C og 90 °C
- Rustfri stålsonde med 1,5 m kabel
- Datahold funktion
- Max min temperatur hukommelse
- Temperaturområde -50 °C til + 200 °C
- Bøjle, stativ og magnetbeslag medfølger
- Batteri og instruktioner medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C og 90 °C |
| Certificeringer/compliance | CE/ROHS/WEEE |
| Display Dimensioner | 16 x 36 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Test af temperaturen på fast eller væske |
| Højde (engelsk) | 3,81 tommer. |
| Højde (metrisk) | 9.7 cm |
| Inkluderer | Ekstern sonde, batteri og instruktioner |
| Længde (engelsk) Kabel | 1.5 m |
| Længde (metrisk) | 2,56 tommer. |
| Vis mere |