Få mere at vide
Brannan Forkalibreret digitalt køle- eller frysetermometer
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til 70 °C
Beskrivelse
- Termometer med høj nøjagtighed leveres med sporbart kalibreringscertifikat
- Kalibreringspunkter 0 °C og 35 °C
- Viser køleskabs- eller frysertemperatur og rumtemperatur samtidigt
- Alarmlyde og LED'er blinker, hvis køleskabs- eller frysertemperaturen falder uden for sikre zoner
- Temperaturområde -50 °C til +70 °C
- 1 m kabel med sugekop
- Klæbende pude til fastgørelse til apparatet
- Magnetisk armatur på bagsiden af termometeret
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C og 35 °C |
| Certificeringer/compliance | CE/ROHS/WEEE |
| Display Dimensioner | 58 x 12 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Temperaturaflæsning |
| Højde (engelsk) | 1,02'' |
| Højde (metrisk) | 2.6 cm |
| Inkluderer | Eksternt kabel, batteri og instruktioner |
| Længde (metrisk) | 5,31 tommer |
| Materiale | Plast |
| Vis mere |