Få mere at vide
pre-Calcitriol PTAD Adduct (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30136702
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136702 2.5 mg 2.5mg
30137180 10 mg -
30004042 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1445202.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86307-44-0
Molekylær formel C35 H49 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 591.78
Synonym 1H,5H-Cyclopenta[f][1,2,4]triazolo[1,2-a]cinnoline-1,3(2H)-dione, 11-(3,5-dihydroxy-2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-4a,6,6a,7,8,9,9a,11-octahydro-7-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl)-6a-methyl-2-phenyl-, [4aR-[4aα,6aα,7α(R*),9aβ,11α(3S*,5R*)]]- (9CI)
IUPAC navn 7-(3,5-dihydroxy-2-methylcyclohexen-1-yl)-13-(6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-14-methyl-4-phenyl-2,4,6-triazatetracyclo[7.7.0.02,6.010,14]hexadec-8-ene-3,5-dione
SMIL C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C3=C[C@H](N4N([C@@H]3CC[C@]12C)C(=O)N(C4=O)c5ccccc5)C6=C(C)[C@@H](O)C[C@H](O)C6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pre-Calcitriol PTAD Adduct
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C35H49N3O5/c1-21(10-9-16-34(3,4)43)27-13-14-28-26-20-30(25-18-24(39)19-31(40)22(25)2)38-33(42)36(23-11-7-6-8-12-23)32(41)37(38)29(26)15-17-35(27,28)5/h6-8,11-12,20-21,24,27-31,39-40,43H,9-10,13-19H2,1-5H3/t21-,24-,27-,28+,29-,30+,31+,35-/m1/s1
Formel vægt 591.3672