missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PRE-084 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473487
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473487 50 mg 50mg
16427468 10 mg -
16407436 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18100A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PRE-084 hydrochloride is a highly selective σ1 receptor (S1R) agonist, with an IC50 of 44 nM. PRE-084 hydrochloride exhibits good neuroprotective effects, can improve motor function and motor neuron survival in mice. PRE-084 hydrochloride also can ameliorate myocardial ischemia-reperfusion injury in rats by activating the Akt-eNOS pathway.

PRE-084 hydrochloride is a highly selective σ1 receptor (S1R) agonist, with an IC50 of 44 nM. PRE-084 hydrochloride exhibits good neuroprotective effects, can improve motor function and motor neuron survival in mice. PRE-084 hydrochloride also can ameliorate myocardial ischemia-reperfusion injury in rats by activating the Akt-eNOS pathway.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PRE-084 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 75136-54-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H28ClNO3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (96.08 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (94.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCCC1)OCCN3CCOCC3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 353.88
Formel vægt 353.88
Procent renhed 99.38%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.