Få mere at vide
Prazosinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prazosin Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H |
| Formel vægt | 419.136 |