Få mere at vide
Prazosinhydrochlorid
Artikelnummer. 15484249
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484249 250 mg 250mg
15474249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61712.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.50 DKK
    640.65 DKK / 250mg
    Spare 149.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
En alfa-adrenoceptorantagonist | CAS: 19237-84-4 | C19H22ClN5O4 | 419,87 g/mol
Prazosinhydrochlorid er en hæmmer af PDE. Tilbydes også som fri baseform Prazosin
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Prazosinhydrochlorid er en hæmmer af PDE. Tilbydes også som fri baseform Prazosin
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, ethanol, vand, methanol.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19237-84-4
Molekylær formel C19H22ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 419.87
MDL nummer MFCD00058177
InChI nøgle WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym prazosin hydrochloride, prazosin hcl, minipress, vasoflex, peripress, furazosin hydrochloride, deprazolin, hypovase, hypovasole, pratsiol
PubChem CID 68546
ChEBI CHEBI:8365
IUPAC navn hydrogen 2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine chloride
SMIL [H+].[Cl-].COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prazosin hydrochloride
Smeltepunkt 285 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 4303561
Merck Index 14,7717
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid, ethanol, vand og methanol.
Formel vægt 419.86
Fysisk form Pulver