Få mere at vide
R&D Systems™ Prazosin hydrochloride
Artikelnummer. 30001107
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30001107 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30001107 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0623/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1328.51 DKK
    1193.85 DKK / 100mg
    Spare 134.66 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 and α2B antagonist; also MT3 antagonist
α1 and α2B-adrenoceptor antagonist. Also a potent antagonist at the melatonin MT3 receptor (Ki = 10.2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Prazosin hydrochloride
CAS 19237-84-4
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C19H22ClN5O4
Formel vægt 419.87
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 419.87