Få mere at vide
Prazosin-d8, TRC
Artikelnummer. 30417410
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30417410 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30417410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7023271MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prazosin-d8
CAS 1006717-55-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H13 D8 N5 O4
Mængde 1 mg
Synonym Prazosin D8
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
SMIL [2H]C1([2H])N(C(=O)c2occc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)C1([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 391.45
Formel vægt 391.2096
Procent renhed >95