Få mere at vide
Prazosin-d8, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Prazosin-d8 |
| CAS | 1006717-55-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H13 D8 N5 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Prazosin D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C(=O)c2occc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)C1([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.45 |
| Formel vægt | 391.2096 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?