missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prazobind-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prazobind-d8 |
| CAS | 1189701-23-2 |
| Molekylær formel | C23H19D8N5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-30-19-12-17-18(13-20(19)31-2)25-23(26-21(17)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)16-11-14-3-5-15(16)6-4-14/h3,5,11-15H,4,6-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C(=O)C2=CC3CCC2C=C3)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]-(3-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-dienyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.54 |
| Formel vægt | 429.2616 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?