Få mere at vide
Prazitone Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prazitone Hydrochloride |
| CAS | 20432-72-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prazitone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N3 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Phenyl-5-(2-piperidinylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione hydrochloride, 5-Phenyl-5-(2-piperidylmethyl)barbituric acid hydrochloride, AGN 511, Prazitone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O3.ClH/c20-13-16(11-6-2-1-3-7-11,14(21)19-15(22)18-13)10-12-8-4-5-9-17-12;/h1-3,6-7,12,17H,4-5,8-10H2,(H2,18,19,20,21,22);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.O=C1NC(=O)C(CC2CCCCN2)(C(=O)N1)c3ccccc3 |
| Vis mere |