Få mere at vide
Praziquantel, TRC
Artikelnummer. 30137632
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137632 5 g
17993245 50 mg
17963045 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7020955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55268-74-1
Molekylær formel C19 H24 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Synonym Praziquantel, 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (±)-Praziquantel, (±)-Praziquatel, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-Cyclohexanecarbonyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Azinox, Benesal, Biltricide, Cesol, Cysticide, Distocide, Droncit, Embay 8440, Epiquantel, Hada Clean, Prazinon, Praziquantel, Pyquiton, Saniquantrel, Warmnil
IUPAC navn (11bR)-2-(cyclohexancarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
SMIL O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praziquantel
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
Formel vægt 312.1838
Procent renhed >95%