Få mere at vide
Praziquantel-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praziquantel cyclohexyl-d11 |
| CAS | 1246343-36-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H11 H13 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one','2-(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, 2-(Cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel D11 (cyclohexyl D11) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/i1D2,2D2,3D2,7D2,8D2,15D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)N2CC3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.47 |
| Vis mere |