Få mere at vide
Praziquantel D11, MedChemExpress
Beskrivelse
Praziquantel D11 is the deuterium labeled Praziquantel, which is an anthelmintic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praziquantel D11 |
| CAS | 1246343-36-1 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H13D11N2O2 |
| SMIL | O=C1N2CCC3=C(C=CC=C3)C2CN(C(C4([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=O)C1 |
| Industry Type | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.47 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 323.47 |
| Grad | Research |