Få mere at vide
Praziquantel, 98%
Beskrivelse
Praziquantel er et potent anthelmintikum, der bruges mod schistosom og mange cestode-angreb. Det bruges til at studere spændingsstyrede Ca2+-kanaler og er potentielt et småmolekylært neurogent.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Praziquantel er et potent anthelmintikum, der bruges mod schistosom og mange cestode-angreb. Det bruges til at studere spændingsstyrede Ca2+-kanaler og er potentielt et småmolekylært neurogent.
Opløselighed
Fritopløselig i ethanol eller dichloromethan. Let opløselig i vand
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praziquantel |
| Smeltepunkt | 136 °C til 138 °C |
| Kogepunkt | 1377 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 761557 |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i ethanol eller dichloromethan. Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 312.41 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |