Få mere at vide
Praziquantel 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315646
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315646 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315646 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16286300AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praziquantel
CAS 55268-74-1
Analyt- eller komponentnavne Praziquantel
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H24 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Praziquantel
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
SMIL O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
IUPAC navn (11bR)-2-(cyclohexancarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 312,1838 g/mol