Få mere at vide
Beder Mantis™ Diffus Refleks Tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Beder Mantis™ Diffus Reflectance Accessory er ideelt til karakterisering af små mængder faste materialer eller pulvere. Traditionelt tilbehør til diffus reflektans kræver store mængder pulver eller faste stoffer ca. 0,5 tommer. i diameter. Praying Mantis-tilbehøret tillader en diffus reflektansmåling på prøver så små som 3 mm i diameter.
Højtydende design
- Bruger helt aluminium belagt optik frem for traditionelle integrerende kugler i sit design
- Integrerende sfærer begrænser bølgelængdeområdet i det ultraviolette område
- All-spekulært optisk system bruger instrumentets fulde bølgelængdeområde ned til 190nm.
- Kan bruges på Evolution 300, som har et øvre bølgelængdeområde på 1100nm, hvilket giver udvidet bølgelængdedækning i NIR-regionen uden at skulle købe et dyrere UV-Visible eller NIR-instrument
Fleksible prøveudtagningsmuligheder
- Prøvekammeret kan renses med en inert gas, såsom tør nitrogen, som tillader karakterisering af prøver, der kan være ilt- eller fugtfølsomme
- Valgfri reaktionskamre er også tilgængelige til undersøgelse af prøver ved en lang række temperaturer og tryk
- Temperaturer kan styres fra -150° til +°600 C, og variabel vakuumstyring er tilgængelig
Praktisk analyse
- Kan bruges med prøverummet åbent for ekstra bekvemmelighed ved montering og fjernelse af prøver
- Også til montering af lav/høj temperatur reaktionskammer til temperaturundersøgelser
Kompatibel med:
Til brug med Thermo Scientific™ Evolution Pro UV-synligt spektrofotometer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Diffus reflektans tilbehør |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Evolution Pro UV-synligt spektrofotometer |
| Temperaturområde (metrisk) | −150 til +600 °C |