Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pravastatin sodium salt
Beskrivelse
Water-soluble, competitive inhibitor of 3-hydroxy-3-methyl coenzyme A (HMG-CoA) reductase. Potently blocks cholesterol synthesis in vivo (Ki∽ 1 nM) and displays cardioprotective properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin sodium salt |
| CAS | 81131-70-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C23H35NaO7 |
| Formel vægt | 446.51 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.52 |