Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pravastatin natriumsalthydrat
Artikelnummer. 16554444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554444 250 mg
16544444 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554444 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464882500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2244386-63-6 | C23H35NaO7 | 446.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2244386-63-6
Molekylær formel C23H35NaO7
Molekylvægt (g/mol) 446.52
MDL nummer MFCD00887601
InChI nøgle VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
IUPAC navn natrium (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-{[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy}-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat
SMIL [Na+].[H][C@]12[C@H](C[C@H](O)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pravastatin sodium salt hydrate
Smeltepunkt 171.0°C to 173.0°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 446.51