Få mere at vide
Pravastatin sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Pravastatin sodium (CS-514 sodium) is an HMG-CoA reductase inhibitor against sterol synthesis with IC50 of 5.6 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin sodium |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 81131-70-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H35NaO7 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CS-514 sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (223.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) |
| Vis mere |