Få mere at vide
Pravastatin Sodium, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin Sodium |
| CAS | 81131-70-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pravastatin Sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H35 O7 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pravastatin Sodium, sodium (+)-(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(S)-2-methylbutyryloxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl]heptanoate, Eptastatin sodium, (betaR,deltaR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic acid monosodium salt, 3beta-Hydroxycompactin sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12 |
| Vis mere |