Få mere at vide
Pravastatin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049870
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049870 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0503.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pravastatin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pravastatin Methyl Ester
CAS 81131-72-8
Analyt- eller komponentnavne Pravastatin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H38 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (betaR,deltaR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-Naphthaleneheptanoic acid methyl ester, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, methyl ester, [1S-[1alpha(betaS*,deltaS*),2alpha,6alpha,8beta(R*),8aalpha]]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C24H38O7/c1-5-14(2)24(29)31-21-12-18(26)10-16-7-6-15(3)20(23(16)21)9-8-17(25)11-19(27)13-22(28)30-4/h6-7,10,14-15,17-21,23,25-27H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC)[C@@H]12
IUPAC navn methyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 438.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 438.2618 g/mol