Få mere at vide
Pravastatin Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin Lactone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-11-16(24)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-18-10-17(25)12-21(26)28-18/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 406.2355 |
| Procent renhed | >95% |