Få mere at vide
Pravastatin Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Pravastatin Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin Isopropyl Ester |
| CAS | 2732719-88-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pravastatin Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H42 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pravastatin Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O7/c1-6-16(4)26(31)33-23-13-20(28)11-18-8-7-17(5)22(25(18)23)10-9-19(27)12-21(29)14-24(30)32-15(2)3/h7-8,11,15-17,19-23,25,27-29H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t16-,17-,19+,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)C)[C@@H]12 |
| IUPAC navn | propan-2-yl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Vis mere |