Få mere at vide
Pravastatin Ethyl Ester, Mikromol™
Description
Pravastatin Ethyl Ester
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin Ethyl Ester |
| CAS | 2727065-87-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pravastatin Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H40 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pravastatin Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O7/c1-5-15(3)25(30)32-22-13-19(27)11-17-8-7-16(4)21(24(17)22)10-9-18(26)12-20(28)14-23(29)31-6-2/h7-8,11,15-16,18-22,24,26-28H,5-6,9-10,12-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@H]12 |
| IUPAC navn | ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Show More |