Få mere at vide
Pravastatin Diol Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin Diol Lactone |
| CAS | 159345-93-4 |
| Molekylær formel | C18H26O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [1S-[1alpha(2S*,4S*),2alpha,6alpha,8beta,8aalpha]]-6-[2-(1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-6,8-dihydroxy-2-methyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-6,8-dihydroxy-2-methyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O5/c1-10-2-3-11-6-12(19)8-16(21)18(11)15(10)5-4-14-7-13(20)9-17(22)23-14/h2-3,6,10,12-16,18-21H,4-5,7-9H2,1H3/t10-,12+,13+,14+,15-,16-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3 |
| IUPAC navn | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-hydroxyoxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.4 |
| Formel vægt | 322.178 |