missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pravastatin Diol Lactone Di-(tert-butyldimethylsilyl) Ether, TRC

Artikelnummer. 30426704
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426704 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP70204025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pravastatin Diol Lactone Di-(tert-butyldimethylsilyl) Ether
CAS 159225-69-1
Molekylær formel C30 H54 O5 Si2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H54O5Si2/c1-20-12-13-21-16-23(34-36(8,9)29(2,3)4)18-26(31)28(21)25(20)15-14-22-17-24(19-27(32)33-22)35-37(10,11)30(5,6)7/h12-13,16,20,22-26,28,31H,14-15,17-19H2,1-11H3/t20-,22+,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C=CC2=C[C@H](C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-8-hydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 550.918
Formel vægt 550.351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.