missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pravastatin-d3 Sodium Salt (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin sodium salt 2-(methyl-d3)butanoyl |
| CAS | 1329836-90-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 2H3 H32 O7 . Na |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (βR,ΔR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-(methyl-d3)-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic acid sodium salt, Pravastatin-d3 sodium salt, Pravastatin-D3 sodium salt (2-(methyl-D3)butanoyl), (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-(methyl-d3)butanoyl]oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1/i2D3; |
| SMIL | [Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12 |
| IUPAC navn | sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-(trideuteriomethyl)butanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.53 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?