missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pratol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pratol |
| CAS | 487-24-1 |
| Molekylær formel | C16 H12 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-4'-methoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)15-9-14(18)13-7-4-11(17)8-16(13)20-15/h2-9,17H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.26 |
| Formel vægt | 268.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?