Få mere at vide
Prasugrel Thiolacton (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30010602
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010602 500 mg
30012270 100 mg
30010534 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP701165500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150322-38-6
Molekylær formel C18 H18 F N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 331.4
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 2-Oxo-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothieno[3,2-c]pyridine, R 95913, Prasugrel Thiolactone, (7aRS)-5-[(1RS)-2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
IUPAC navn 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-one
SMIL Fc1ccccc1C(N2CCC3SC(=O)C=C3C2)C(=O)C4CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prasugrel Thiolactone (mixture of diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Formel vægt 331.1042
Procent renhed >95%