Få mere at vide
Prasugrel Hydroxy Thiolactone, TRC
Artikelnummer. 30426524
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426524 5 mg
30421854 1 mg
30412017 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7011605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947502-66-1
Molekylær formel C18H18FNO3S
Molekylvægt (g/mol) 347.4
Synonym 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-7a-hydroxy thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
SMIL FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4(O)C(C3)=CC(S4)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prasugrel Hydroxy Thiolactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)16(17(22)11-5-6-11)20-8-7-18(23)12(10-20)9-15(21)24-18/h1-4,9,11,16,23H,5-8,10H2
Formel vægt 347.0991
Procent renhed >95%