Få mere at vide
Prasugrel hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050340
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050340 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3637.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Prasugrelhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prasugrel Hydrochloride
CAS 389574-19-0
Analyt- eller komponentnavne Prasugrel Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H20 F N O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone Hydrochloride (1:1), Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, Prasu Doc, Prasugrel hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
SMIL Cl.O=C(OC=1SC2=C(C1)CN(CC2)C(C(=O)C3CC3)C=4C=CC=CC4F)C
IUPAC navn [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-yl] acetat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 409.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 409,0915 g/mol