Få mere at vide
Prasugrel EP G as Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Prasugrel EP G as Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| CAS | 1391054-37-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H9 F O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione, Prasugrel Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Prasugrel Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1C(=O)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| Vis mere |