Få mere at vide
(±)-Prasugrel-d3 (acetate-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prasugrel-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 1127253-02-4 |
| Molekylær formel | C20 D3 H17 F N O3 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl ester (ACI), 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate-2,2,2-d3 (ACI), 2-[2-(Acetyl-d3-oxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4 H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-(Acetoxy-d3)-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[3,2-c]pyridine, Prasugrel-d3, (±)-Prasugrel-d3 (acetate-d3), (±)-Prasugrel-d3 (acetate-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19 H,6-9,11H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F |
| IUPAC navn | [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-2-yl] 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.46 |
| Formel vægt | 376.134 g/mol |
| Vis mere |