Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 96%
Artikelnummer. 15698735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698735 250 mg 250mg
15688735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15698735 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461482500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 150322-43-3 | C20H20FNO3S | 373,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150322-43-3
Molekylær formel C20H20FNO3S
Molekylvægt (g/mol) 373.44
InChI nøgle DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
PubChem CID 6918456
ChEBI CHEBI:87723
IUPAC navn [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-yl]acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prasugrel
Smeltepunkt 110,0 °C til 121,0 °C
Antændelsesrest 0,1% maks
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 373.44
Procent renhed 98%