Få mere at vide
Prasterone Enanthate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prasterone Enanthate |
| CAS | 23983-43-9 |
| Molekylær formel | C26H40O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | DEHYDROEPIANDROSTERONE ENANTHATE |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-19-13-15-25(2)18(17-19)9-10-20-21-11-12-23(27)26(21,3)16-14-22(20)25/h9,19-22H,4-8,10-17H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,25-,26-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(CC3)C(=O)CC4)[H])(CC=C1C[C@@H](OC(CCCCCC)=O)CC2)[H])[H] |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl heptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.6 |
| Formel vægt | 400.3 |