Få mere at vide
Prasterone Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30041089
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041089 25 mg
30040604 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041089 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0651.050025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prasterone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydroisoandrosterone Acetate (DHEA Acetate)
CAS 853-23-6
Analyt- eller komponentnavne Dehydroisoandrosterone Acetate (DHEA Acetate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Androstenolone acetate, DHEA acetate, Dehydroepiandrost-5-en-17-one 3-acetate, Dehydroepiandrosterone 3-acetate, Dehydroisoandrosterone 3-acetate, Dehydroisoandrosterone acetate, Prasterone acetate, SKF 2847, trans-Dehydroandrosterone acetate, Androst-5-en-17-one, 3-(acetyloxy)-, (3beta)-, Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 17-Oxoandrost-5-en-3beta-yl acetate, 3beta-Acetoxy-5-androstene-17-one, 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Acetoxydehydroepiandrosterone, 3beta-Acetyloxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxy-5-androsten-17-one acetate, 3beta-Hydroxy-5-androstene-17-one acetate, 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one 3-acetate, 5-Androsten-3beta-ol-17-one acetate, Delta5-Dehydroepiandrosterone 3-acetate
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.2195 g/mol