Få mere at vide
Praseomium opløsning til ICP 10g/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Analyt- eller komponentnavne | Re |
| Element | Re |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Praseodymium (Pr) 10000mg/l in HNO3 5%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i