Få mere at vide
Praseodym-standard: Pr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17999109
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999109 50 ml
17928149 250 ml
17997329 100 ml
17907879 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17999109 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPPRN50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Praseodym-standard: Pr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium
CAS 7440-10-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Praseodymium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Pr
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pr
InChI formel InChI=1S/Pr
SMIL [Pr]
IUPAC navn Praseodym
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 140.908
Mængde 50 ml
Formel vægt 140,908 g/mol