Få mere at vide
Praseodymium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10356222 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356222 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
10326082 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356222 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLPR22Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Pr1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-10-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLPR2-2Y, -2X    10,000    PLPR2-3Y, -3X
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug