Learn More
Praseodym-stav, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 98,5 % (metalbasis ekskl. Ta)
Product Code. 11363838
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Unit Size:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11363838 25 mm 25mm
11333838 10 mm 10mm
11353838 50 mm 50mm
11343838 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11363838 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040295.DH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Form: ca. 0,22 g/mm, Støbt stang, diameteren er omtrentlig | CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-10-0
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Praseodymium
Farve Sølv
Fysisk form Cast Rod
Mængde 25 mm
Lugt Lugtfri
Udseende Sølvfarvet stang
Analyseprocentområde 99.10%