Få mere at vide
Praseodym-stav, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,5 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11393838
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393838 100 mm 100mm
11383838 10 mm 10mm
11373838 25 mm 25mm
11303848 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11393838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040296.DM
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-10-0
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium rod
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) diameter.
Mængde 100 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,86g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.5%