Få mere at vide
Praseodym-ingot, 99% (REO)
Artikelnummer. 11336507
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336507 10 g 10g
11346507 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11336507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000267.09
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Praseodymium
Farve Grå til sølv
Navn note Inggot
Udseende Grå til sølv ingot
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Analyseprocentområde 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium ingot
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend specialpulver til metalbrande til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.