Få mere at vide
Praseodym(III)trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313868
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313868 10 g 10g
11323868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040310.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 52093-27-3 | Molekylformel: C3F9O9PrS3 | Molekylvægt: 588,097 g/mol
Det er en vandtolerant Lewis syre, der bruges i Aldol-reaktionen mellem silylenolethere og aldehyder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52093-27-3
Molekylær formel C3F9O9PrS3
Molekylvægt (g/mol) 588.097
MDL nummer MFCD00192417
InChI nøgle ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
PubChem CID 9894708
IUPAC navn praseodym(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 588.11
Procent renhed 98%