Få mere at vide
Praseodym(III) Triflate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) Triflate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0 |
| Formel vægt | 587.7637 |