Få mere at vide
Praseodymium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049192
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11332278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013180.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-41-3
Molekylær formel H16O20Pr2S3
Molekylvægt (g/mol) 714.103
MDL nummer MFCD00149832
InChI nøgle NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC navn praseodym(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,7712
Formel vægt 714.12 (570.00 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton