Få mere at vide
Praseodym(III)sulfatoctahydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) sulfate octahydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,7712 |
| Formel vægt | 714,12 (570,00 Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |