Få mere at vide
Praseodymium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) sulfate octahydrate |
| Navn note | Rare Earth Oxides Content |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Formel vægt | 714.12 (570.00 Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Green powder |
| Tæthed | 2.827g/cm3 |