Få mere at vide
Praseodymium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11322568
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11322568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014607.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-41-3
Molekylær formel H16O20Pr2S3
Molekylvægt (g/mol) 714.103
MDL nummer MFCD00149832
InChI nøgle NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC navn praseodym(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Formel vægt 714.12 (570.00 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Green powder