Få mere at vide
Praseodym(III)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11343817
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343817 10 g 10g
11333817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035663.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12036-32-7 | O3Pr2 | 329,812 g/mol
Praseodymium(III)oxid bruges som pigment i glas-, optik- og keramiske industrier. Praseodymium-doteret glas kaldet didymiumglas bruges i svejsebriller, da det blokerer for infrarød stråling. Yderligere bruges det som et dielektrikum i kombination med silicium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-32-7
Molekylær formel O3Pr2
Molekylvægt (g/mol) 329.812
MDL nummer MFCD00011178
InChI nøgle MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 165911
IUPAC navn oxygen(2-);praseodym(3+)
SMIL [O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) oxide
Smeltepunkt 2300 °C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,7712
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Moderat opløselig i stærke mineralsyrer.
Formel vægt 329.83
Procent renhed 99.9%
Lugt Lugtfri
Tæthed 7.07 g/mL